Documents
04954
Sigma-Aldrich
RBS Sericlean
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
ion chromatography: suitable
Densité
1.16 g/mL at 20 °C
Informations légales
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)