Documents
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder with small lumps
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to almost white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
Clé InChI
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)