03582
1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-homocycloleucine
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder with small lumps
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
176-178 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(9(14)15)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable