02191
Adipic acid dihydrazide
purum, ≥97.0% (NT)
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (NT)
Pf
180-182 °C (lit.)
180-182 °C
Chaîne SMILES
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup