Principaux documents
01920
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17N5O9P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.23
Numéro Beilstein :
633678
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Autres remarques
Powerful inhibitor of 5′-nucleotidase from rat heart membranes; Useful tool in kinetic studies with 5′-nucleotidase
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Y Naito et al.
The Biochemical journal, 226(3), 645-651 (1985-03-15)
ADP and ATP and their analogues were evaluated as inhibitors of 5'-nucleotidase purified from heart plasma membrane. ADP analogues are more powerful inhibitors than the corresponding ATP analogues. The most powerful inhibitor found is adenosine 5'-[alpha beta-methylene]diphosphate (AOPCP) for which
J. Wierzchowski et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 786, 170-170 (1984)