Documents
00498
Sigma-Aldrich
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro Beilstein :
1720091
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Point d'ébullition
83 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC\C=C\CO
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter