00497
cis-3-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Pureté
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
Point d'ébullition
92 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
Clé InChI
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)