Key Documents
37-0745
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
CP, 90% in 1-butanol
Synonyme(s) :
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Formule linéaire :
Zr(OC4H9)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.68
Numéro Beilstein :
4132649
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
90% in 1-butanol
Chaîne SMILES 
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.