Key Documents
37-0450
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
Zn(NO3)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
Clé InChI
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3