37-0110
Zinc
suitable for arsenic determination
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Forme
granular
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for arsenic determination
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable