30-3815
Phosphate de tributyle
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TBP, TBPA
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
294.8 °F
Point d'éclair (°C)
146 °C