28-6160
Sulfuryl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥90.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−54 °C (lit.)
Densité
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Clé InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter