28-5760
Sulfanilic acid
99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Pureté
99.0-100.5%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
Densité
1.4862 g/cm3 at 20 °C
Adéquation
suitable for determination of nitroxide
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves