28-4560
Sodium thiosulfate solution
0.01 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
158.11 g/mol
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.01 M
1/100 N
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable