28-4440
Sodium tetraborate decahydrate
JIS special grade, 99.0-103.0%
Synonyme(s) :
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
99.0-103.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
9.2 (10 g/L)
Densité
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges