28-4290
Sodium sulfide nonahydrate
JIS special grade, 98.0-102.0%, storage temp.:2-8°C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
98.0-102.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: sodium
Disponibilité
available only in Japan
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Clé InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges