28-3830
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
Densité
1.62 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges