28-1770
Lascorbate de (+)-sodium
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide L(+)-ascorbique sodium salt, Vitamine C sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
white
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Clé InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1