28-1580
Acétate de sodium trihydrate
≥99.0%, suitable for amino acid analysis
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Disponibilité
available only in Japan
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
Adéquation
suitable for amino acid analysis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable