28-1245
Silver diethyldithiocarbamate
JIS special grade, ≥98.0%, storage temp.:2-8°C
Synonyme(s) :
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
172-175 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable