24-6660
Pyrogallol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 167.7 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
toxicology assay: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
Point d'ébullition
309 °C (lit.)
Pf
133-134 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clé InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges