Documents
24-5700
Sigma-Aldrich
Potassium tetraoxalate dihydrate
≥99.8%
Synonyme(s) :
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.19
Numéro Beilstein :
3854419
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.8%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
Chaîne SMILES 
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
Clé InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Adéquation
pH standard solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1