Documents
24-5070
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
(COOK)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Numéro Beilstein :
3752576
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient