24-4820
Potassium iodate
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Pf
560 °C (lit.)
Densité
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges