24-3670
Poly(éthylène glycol)
SAJ first grade, average Mw 2000
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Poids mol.
1800-2000
average Mw 2000
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable