24-0970
Peptone from animal tissue
SAJ first grade
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
animal
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable