24-0570
Huile minérale
SAJ first grade
Synonyme(s) :
Mineral oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
460.4 °F
Point d'éclair (°C)
238 °C