23-0230
Bergamot oil
CP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
oil
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C