21-2040
Nitrobenzene
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
40 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 1 g/L)
Point d'ébullition
210-211 °C (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C