18-1710
Litmus solution
blue
Synonyme(s) :
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Produits recommandés
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
blue
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable