18-1440
Lithium chloride
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
6
Pf
605 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable