17-0010
Kaolin
CP
Synonyme(s) :
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clé InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable