15-2120
L-Isoleucine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
About This Item
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable