15-1300
Iron(III) nitrate nonahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C)
Pf
47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges