15-0995
Iron
CP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C