13-1920
Peroxyde d'hydrogène solution
SAJ first grade, ≥30.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥30.0%
Densité
1.13 g/cm3
Chaîne SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable