13-1160
L-Histidine
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.5%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable