09-1700
2-Ethoxyethyl acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
715 °F
Limite d'explosivité
13 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup