09-0832
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, for residue analysis, JIS 1000
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Éthanol, JIS 1000, ≥99.5%, for residue analysis
Qualité
for residue analysis
Agence
JIS 1000
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Note de bas de page
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup