07-4480
Dimethylglyoxime
JIS special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
240-241 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clé InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges