07-2760
Diethylamine
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
594 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
pb
55 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F
Point d'éclair (°C)
-26 °C