05-3710
2-Chlorophenol
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.0 °C - closed cup