05-0470
Calcium carbide
CP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
12.48 (20 g/L)
Densité
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
Clé InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges