05-0280
Cadmium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cd+2, 1000 ppm Cd+2
Synonyme(s) :
Cadmium nitrate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Cd+2
1000 ppm Cd+2
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter