Documents
03-2990
Sigma-Aldrich
Boron standard solution
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
Synonyme(s) :
Boric acid solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL B
1000 ppm B
Solubilité
water: soluble
Densité
1.440 g/cm3
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable