01-1700
Adipic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid
About This Item
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 159.5 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
265 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup