01-1400
Activated carbon
SAJ first grade
Synonyme(s) :
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
powder or granules
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable