11814320001
Roche
Formamide
=99%, liquid, pH 4-10 (20 °C, 200 g/L), suitable for hybridization
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Poids mol.
45.04
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
hybridization: suitable
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.08 at 290 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
in situ hybridization
- as a component of 2X denaturing loading dye for RNA polyacrylamide gel electrophoresis
- for the extraction of evans blue dye in hindlimb of mice in vascular leakage assay
- as a component of stop buffer used in cleavage and polyadenylation activity assays
Qualité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C