RIE240870973
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-5-(3-fluorobenzoyl)pyridine
Réf. du fournisseur: 5625-12-1G
712.18 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 5625-12-1G
712.18 CHF
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H7ClFNO/c13-11-5-4-9(7-15-11)12(16)8-2-1-3-10(14)6-8/h1-7H
Clé InChI
IYZUHCHTQCSQEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link