Principaux documents
RIE156330379
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxooctanoate
1 G
559.08 CHF
2 G
902.10 CHF
5 G
2 124.02 CHF
Réf. du fournisseur: 7590C-1G
559.08 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
559.08 CHF
2 G
902.10 CHF
5 G
2 124.02 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7590C-1G
559.08 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-6-9(11)7-5-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
PNHVXYJIXFZRGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7590c